Documenti fondamentali
296627
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylsalicylamide
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Numero MDL:
Saggio
99%
Punto di fusione
93-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)