Key Documents
29514
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-Bis(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2,2′-Bis(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-2-Furyl-MeOBIPHEP, SL-A108-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H24O6P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
542.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
COc1cccc(P(c2ccco2)c3ccco3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccco5)c6ccco6
InChI
1S/C30H24O6P2/c1-31-21-9-3-11-23(37(25-13-5-17-33-25)26-14-6-18-34-26)29(21)30-22(32-2)10-4-12-24(30)38(27-15-7-19-35-27)28-16-8-20-36-28/h3-20H,1-2H3
ABGYJVGTLXSMBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)