Documenti fondamentali
294195
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine sulfate salt
98%
Sinonimo/i:
α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32N2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.54
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]25/D +48°, c = 0.8 in ethanol
Punto di fusione
175-179 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-8,10-12H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m00./s1
CAVQBDOACNULDN-NRCOEFLKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)