Documenti
293792
Sigma-Aldrich
Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
98%
Sinonimo/i:
Methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2CH2SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.32
Beilstein:
2259685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1