Documenti fondamentali
293571
Sigma-Aldrich
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5SC(C6H5)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
127-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCSC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2S/c1-2-19-16(15(17)18,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3,(H,17,18)
NGHYFCDORXGZOD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)