Documenti
292990
Sigma-Aldrich
S-Furfuryl thioacetate
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. eboll.
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
S-Furfuryl thioacetate (S-2-furfuryl thioacetate) has been used in lipase (from Candida rugosa) mediated synthesis of 2-furfurylthiol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Rachid Bel Rhlid et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(14), 4087-4090 (2002-06-27)
Enzymatic hydrolysis of S-3-(2-methylfuryl) thioacetate and S-2-furfuryl thioacetate using lipase from Candida rugosa produced 2-methyl-3-furanthiol and 2-furfurylthiol, respectively. When reactions were carried out at room temperature and pH 5.8, 2-methyl-3-furanthiol was produced in a optimal yield of 88% after 15