Key Documents
292974
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. eboll.
178 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
remainder 2-heptanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)