292389
2-Bromoheptane
technical grade
Sinonimo/i:
1-Methylhexyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
64-66 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC(C)Br
InChI
1S/C7H15Br/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6H2,1-2H3
HLAUCEOFCOXKNF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- racemic alcohol, 2-methylheptanol
- glutathione (GSH) derivatives
- GSH analog that contains tetrazole isostere (Tet-sHep)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup