Key Documents
291471
Sigma-Aldrich
3,4-Difluoroanisole
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
Densità
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)