291366
N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
190-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.ClCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H18ClN.ClH/c17-11-12-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H
LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3