Documenti fondamentali
291315
Sigma-Aldrich
Dimethyl-pentafluorophenylsilane
98%
Sinonimo/i:
(Pentafluorophenyl)dimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
C6F5SiH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.22
Beilstein:
2273224
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
61-62 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](C)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Applicazioni
Protecting reagent for alcohols.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)