289493
N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
98%
Sinonimo/i:
2-Chlorobenzyl succinimidyl carbonate, Z(2-Cl)-OSu
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10ClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.66
Beilstein:
3623238
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)