Documenti fondamentali
288268
Sigma-Aldrich
Tetramethylphosphonium bromide
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4P(Br)
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.02
Beilstein:
3982025
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
[Br-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yao Nian et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(14), 7635-7644 (2019-03-27)
Theoretical prediction of catalytic performance is crucial for the rational design of novel catalysts. In this study, density functional theory (DFT) simulations were carried out to predict the catalytic performance of four ionic liquids (ILs) used as novel non-metal catalysts