Documenti
287814
Sigma-Aldrich
Martius Yellow sodium salt monohydrate
98%
Sinonimo/i:
2,4-Dinitro-1-naphthol sodium salt, Manchester Yellow
About This Item
Formula condensata:
(O2N)2C10H5ONa·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Solubilità
methanol: 0.1%
λmax
432 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O5.Na.H2O/c13-10-7-4-2-1-3-6(7)8(11(14)15)5-9(10)12(16)17;;/h1-5,13H;;1H2/q;+1;/p-1
RLGNEISTZRRZND-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3