Documenti fondamentali
28691
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
≥97.0%
Sinonimo/i:
trans-1,2-Dicyanocyclobutane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.13
Beilstein:
3195052
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Punto di fusione
32-37 °C
Stringa SMILE
N#C[C@@H]1CC[C@H]1C#N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)