Documenti fondamentali
28690
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.23
Beilstein:
2050195
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
104-105 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-3-13-8(11)10(6-5-7-10)9(12)14-4-2/h3-7H2,1-2H3
JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)