Documenti fondamentali
286761
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
98%
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Applicazioni
Substrate for determination of phosphatase.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)