Documenti fondamentali
285927
Sigma-Aldrich
L(−)-Galactose
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724622
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Luke L Lairson et al.
Nature chemical biology, 2(12), 724-728 (2006-10-24)
Despite their unparalleled catalytic prowess and environmental compatibility, enzymes have yet to see widespread application in synthetic chemistry. This lack of application and the resulting underuse of their enormous potential stems not only from a wariness about aqueous biological catalysis