Documenti fondamentali
28556
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-cyanopropyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(3-Cyanopropyl)dichloro-methylsilane, (3-Cyanopropyl)methyl-dichlorosilane, 4-(Methyldichlorosilyl)butyronitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9Cl2NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.12
Beilstein:
1750770
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.458
P. eboll.
79 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.150 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C5H9Cl2NSi/c1-9(6,7)5-3-2-4-8/h2-3,5H2,1H3
UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)