Documenti fondamentali
285471
Sigma-Aldrich
Decamethonium bromide
98%
Sinonimo/i:
Decamethylene bis(trimethylammonium bromide), Decane-1,10-bis(trimethylammonium bromide)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.29
Beilstein:
3728288
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
263-267 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)