Documenti fondamentali
285056
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinonimo/i:
3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
155 °C (lit.)
Densità
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)