Documenti fondamentali
284475
Sigma-Aldrich
(2R,4R,5S)-(+)-2-Chloro-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3,2-oxazaphospholidine 2-sulfide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13ClNOPS
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.71
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +120°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
127-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@@H](O[P@@](Cl)(=S)N1C)c2ccccc2
Applicazioni
Derivatizing reagent for the 31P NMR determination of enantiomeric purities of alcohols and amines.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 106, 5019-5019 (1984)