Documenti fondamentali
284238
Sigma-Aldrich
1,2,3-Heptanetriol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
1737083
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
98%
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)