Documenti fondamentali
284084
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-L-glutamic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.14
Beilstein:
2417114
Numero MDL:
Saggio
98%
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)