Documenti fondamentali
284033
Sigma-Aldrich
Maltopentaose hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H52O26 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
828.72 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Attività ottica
[α]25/D +179°, c = 1 in H2O
Stringa SMILE
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)