Documenti fondamentali
283681
Sigma-Aldrich
Diisopropoxymethylborane
97%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHO]2BCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. ebollizione
105-107 °C/751 mmHg (lit.)
Densità
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C7H17BO2/c1-6(2)9-8(5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3
BHOFOFKBMGVFSG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.
Reactant for:
  • Preparation of alkylborate compounds containing imidazolyl functional groups
  • Nickel complexes of monoanionic tripodal ligands (carboxylate shift from nickel to boron)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)