Documenti fondamentali
283584
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzonitrile
96%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
241-244 °C (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cccc(c1)C#N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)