283207
Magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate
80%, technical grade
Sinonimo/i:
MMPP
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
80%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
93 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
hydroperoxide
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate as mild and efficient oxidant for the synthesis of selenones.
Magnesium Bis(monoperoxyphthalate) Hexahydrate (MMPP).
Highly efficient epoxidation of unsaturated steroids using magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate.
Applicazioni
Oxidation Reactions Using Magnesium Monoperphthalate: A Comparison with m-Chloroperoxybenzoic Acid
- Trans-diaxial hydroxylation under bismuth(III) triflate catalyst
- Oxidation rections under mild conditions
- Epoxidation of unsaturated steroids
- Synthesis of ring-B oxygenated steroids as anticancer agents
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis