Documenti
282456
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Bromopropanoic-1-13C acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Br)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.4749 (lit.)
P. eboll.
203 °C (lit.)
Densità
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(Br)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i3+1
MONMFXREYOKQTI-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup