282227
Chlorhexidine
≥99.5%
Sinonimo/i:
1,1′-Hexamethylenebis[5-(4-chlorophenyl)biguanide]
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Impurezze
<1.0% water
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.08% at 20 °C
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?