Documenti fondamentali
282154
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)-L-alanine
98%
Sinonimo/i:
(S)-α-Amino-2-thiophenepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.22
Beilstein:
82872
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −29.4°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
255-263 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Descrizione generale
Unusual α-amino acid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)