Documenti fondamentali
281727
Sigma-Aldrich
3,3′-(Ethylenedioxy)diphenol
85%, technical grade
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4OCH2CH2OC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Saggio
85%
Stato
solid
Punto di fusione
157-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(OCCOc2cccc(O)c2)c1
InChI
1S/C14H14O4/c15-11-3-1-5-13(9-11)17-7-8-18-14-6-2-4-12(16)10-14/h1-6,9-10,15-16H,7-8H2
DBFHCPVZZSVFJL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)