Documenti fondamentali
281212
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(N-methylaniline)chromium(0)
99%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5NHCH3)Cr(CO)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
122-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CN[C]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C7H9N.3CO.Cr/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;/h2-6,8H,1H3;;;;
VOXVGHQDPBKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)