Documenti
280615
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)salicylamide
98%
About This Item
Formula condensata:
2-(HO)C6H4CONHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
P. eboll.
210-215 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
115-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCNC(=O)c1ccccc1O