Documenti fondamentali
280313
Sigma-Aldrich
N,N-Bis(p-tolylsulfonylmethyl)ethylamine
96%
About This Item
Formula condensata:
(CH3C6H4SO2CH2)2NC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Punto di fusione
110-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)CS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)