Documenti fondamentali
279625
Sigma-Aldrich
2-Acetoxy-3-butenenitrile
98%
Sinonimo/i:
Acrolein cyanohydrin acetate
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH(OCOCH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Beilstein:
1703025
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
73-75 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C=C)C#N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
169.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)