Documenti fondamentali
278432
Sigma-Aldrich
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]morpholine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Tensione di vapore
3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4582 (lit.)
P. ebollizione
93-94 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCN1CCOCC1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)