278033
Diethyl isopropylidenemalonate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
175-178 °C/120 mmHg (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(=C(/C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-5-13-9(11)8(7(3)4)10(12)14-6-2/h5-6H2,1-4H3
WEISAZNMMVPNTH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?