Documenti
277657
Sigma-Aldrich
Bis[(trimethylsilyl)tributyl]stannyl phosphate
97%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3SiO]2P(O)OSn[(CH2)3CH3]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19O4PSi2.3C4H9.Sn/c1-12(2,3)9-11(7,8)10-13(4,5)6;3*1-3-4-2;/h1-6H3,(H,7,8);3*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+1/p-1
ASQKAZSYRUOBEU-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
For the preparation of unesterified acyl or sugar phosphates under mild conditions.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 17, 75-75 (1984)