277401
1-Phenylethyl propionate
98%
Sinonimo/i:
Styrallyl propionate
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2CH(CH3)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
91-92 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)OC(C)c1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?