Documenti fondamentali
277002
Sigma-Aldrich
Methyl 7-DOXYL-stearate, free radical
Sinonimo/i:
2-(6-Methoxy-6-oxohexyl)-4,4-dimethyl-2-undecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H45NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC1(CCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
Caratteristiche e vantaggi
Spin label.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)