Documenti fondamentali
276898
Sigma-Aldrich
6-Amino-2,4-dihydroxy-5-nitrosopyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Stringa SMILE
Nc1nc(O)nc(O)c1N=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)