Documenti fondamentali
276294
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
99%
Sinonimo/i:
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-L-α-phenylglycine, S-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)phenylglycine
About This Item
Formula condensata:
(O2N)2C6H3CONHCH(C6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.26
Beilstein:
4719761
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +102°, c = 1 in THF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m0/s1
MIVUDAUOXJDARR-ZDUSSCGKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)