Documenti fondamentali
276251
Sigma-Aldrich
Hydroquinone diacetate
98%
Sinonimo/i:
1,4-Diacetoxybenzene
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO2)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)cc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)