275913
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron(II)
98%
Sinonimo/i:
1,3,5,7-Cyclooctatetraeneiron tricarbonyl, Cyclooctatetraenetricarbonyliron, NSC 167370, NSC 168049
About This Item
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
93-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8.3CO.Fe/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;3*1-2;/h1-8H;;;;/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-;;;;
XAOCYVWRKJTXOL-CJNMVQMASA-N
Applicazioni
- Light-driven hydrogen generation via reduction of water
- Growth of multiwalled carbon nanotubes
- Tandem isomerization-aldol condensation of allylic alcohols
- Hydrogenation of anthracene and nitrogen heterocycles under water-gas shift conditions
Used:
- For VPE-growth of iron-doped indium phosphide by metal organic chemical vapor deposition (MOCVD)
- As sensitizer for isomerization of norbornadiene in solar-energy storage
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)