Documenti fondamentali
274097
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrophenol
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.55
Beilstein:
2048031
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)