Documenti fondamentali
274038
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methylbenzanilide
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CONHC6H3(Cl)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)c(NC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-10-7-8-12(15)13(9-10)16-14(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,16,17)
GMBRRDISFVFICJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)