Documenti fondamentali
273430
Sigma-Aldrich
2-Methoxyisophthalic acid
85%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
85%
Stato
powder
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1c(cccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
ZRWAPLTWCQQSAN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
remainder 2-methoxy-3-methylbenzoic acid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)