Documenti fondamentali
273392
Sigma-Aldrich
1,2-Diphenyl-2-propanol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
CC(O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)