Documenti
272299
Sigma-Aldrich
5-Methoxyindan
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. eboll.
143-145 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C10H12O/c1-11-10-6-5-8-3-2-4-9(8)7-10/h5-7H,2-4H2,1H3
WPPWEFVZGFJESZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Methoxyindan was used in the synthesis of 1,1,2,3−tetrabromo−6−methoxyindene by undergoing photobromination reaction.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Bromination of 5−Methoxyindane: Synthesis of New Benzoindenone Derivatives and Ready Access to 7H−Benzo [c] fluoren−7−one Skeleton.
Synthetic Communications, 38(9), 1333-1345 (2008)